Tisk…
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930046-1G OR930046-250MG
APOSOR930046-1GEA 8070 CZK
APOSOR930046-1G APOSOR930046-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09674980
CAS číslo: 573720-38-4