Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930035-1G OR930035-250MG
APOSOR930035-1GEA 13720 CZK
APOSOR930035-1G APOSOR930035-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
MW: 148,205 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234982
CAS číslo: 298181-83-6