Tisk…
2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR929960-1G OR929960-5G
APOSOR929960-1GEA 6850 CZK
APOSOR929960-1G APOSOR929960-5G
2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester 95%
2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658443
CAS číslo: 597-04-6