Dimethyl(4-chlorophenyl)silanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929950-100MG
OR929950-1G
OR929950-250MG
APOSOR929950-100MGEA
4140
CZK
APOSOR929950-100MG
APOSOR929950-1G
APOSOR929950-250MG
Dimethyl(4-chlorophenyl)silanol 95%
Dimethyl(4-chlorophenyl)silanol
Vzorec:
C₈H₁₁ClOSi Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09266144 CAS číslo: 18246-04-3 |