Tisk…
4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929938-1G OR929938-5G
APOSOR929938-1GEA 2610 CZK
APOSOR929938-1G APOSOR929938-5G
4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol 95%
4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09044328
CAS číslo: 38926-77-1