Tisk…
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929888-1G OR929888-250MG
APOSOR929888-1GEA 10910 CZK
APOSOR929888-1G APOSOR929888-250MG
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 95%
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188.022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20270297
CAS číslo: 19230-57-0