1-(2-Chloroethyl)-5-methyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929874-1G
OR929874-250MG
APOSOR929874-1GEA
17360
CZK
APOSOR929874-1G
APOSOR929874-250MG
1-(2-Chloroethyl)-5-methyl-1H-pyrazole 95%
1-(2-Chloroethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₆H₉ClN₂ MW: 144,602 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02855989 CAS číslo: 96450-54-3 |