Tisk…
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR929862-10G OR929862-5G
APOSOR929862-10GEA 0 CZK
APOSOR929862-10G APOSOR929862-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₈O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00059170
CAS číslo: 100-73-2