1-Methyl-piperidine-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Methylpiperidine-4-carbonitrile
OR929855-1G
APOSOR929855-1GEA
2940
CZK
APOSOR929855-1G
1-Methyl-piperidine-4-carbonitrile 95%
1-Methyl-piperidine-4-carbonitrile
Vzorec:
C₇H₁₂N₂ MW: 124,184 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06658487 CAS číslo: 20691-92-3 |