(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929814-1G
OR929814-5G
APOSOR929814-1GEA
3940
CZK
APOSOR929814-1G
APOSOR929814-5G
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetaldehyde 95%
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08448031 CAS číslo: 14333-52-9 |