Tisk…
1-(2-Naphthyl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929803-1G OR929803-250MG
APOSOR929803-1GEA 1870 CZK
APOSOR929803-1G APOSOR929803-250MG
1-(2-Naphthyl)methanamine 95%
1-(2-Naphthyl)methanamine
Vzorec: C₁₁H₁₁N
MW: 157,212 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01529867
CAS číslo: 2018-90-8