Tisk…
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2S)-2-[[9H-fluoren-9-ylmethoxy(hydroxy)methyl]amino]-3-(4-sulphooxyphenyl)propanoate sodium salt
OR929796-1G OR929796-250MG
APOSOR929796-1GEA 13530 CZK
APOSOR929796-1G APOSOR929796-250MG
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt 97%
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt
Vzorec: C₂₄H₂₂NO₈S·Na
MW: 507.488 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077078
CAS číslo: 106864-37-3