Tisk…
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929787-1G OR929787-5G
APOSOR929787-1GEA 6910 CZK
APOSOR929787-1G APOSOR929787-5G
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline 97%
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Vzorec: C₈H₉ClN₂
MW: 168,623 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12755923
CAS číslo: 1125-62-8