Tisk…
4-Chloro-2-[(ethylamino)methyl]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929764-1G OR929764-5G
APOSOR929764-1GEA 11180 CZK
APOSOR929764-1G APOSOR929764-5G
4-Chloro-2-[(ethylamino)methyl]phenol 95%
4-Chloro-2-[(ethylamino)methyl]phenol
Vzorec: C₉H₁₂ClNO
MW: 185,651 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09932367
CAS číslo: 1016500-71-2