Tisk…
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929714-1G OR929714-5G
APOSOR929714-1GEA 612 CZK
APOSOR929714-1G APOSOR929714-5G
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzylamine 98%
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzylamine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035956
CAS číslo: 15184-96-0