Tisk…
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloropyrido[2,3-b]pyrazine
OR929712-1G OR929712-250MG
APOSOR929712-1GEA 17000 CZK
APOSOR929712-1G APOSOR929712-250MG
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine
Vzorec: C₇H₄ClN₃
MW: 165,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20925262
CAS číslo: 155535-23-2