Tisk…
6-Acetyl-7-hydroxytetralin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929629-1G OR929629-250MG
APOSOR929629-1GEA 12400 CZK
APOSOR929629-1G APOSOR929629-250MG
6-Acetyl-7-hydroxytetralin 95%
6-Acetyl-7-hydroxytetralin
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658290
CAS číslo: 40420-05-1