Tisk…
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929595-1G OR929595-250MG
APOSOR929595-1GEA 16140 CZK
APOSOR929595-1G APOSOR929595-250MG
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₉ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13188972
CAS číslo: 26163-06-4