Tisk…
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR929583-1G OR929583-250MG
APOSOR929583-1GEA 11910 CZK
APOSOR929583-1G APOSOR929583-250MG
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₇BN₂O₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD21332885
CAS číslo: 1384954-82-8