Tisk…
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)ethane, 2-Bromoethyl Methyl sulphone
OR929569-1G OR929569-5G
APOSOR929569-1GEA 992 CZK
APOSOR929569-1G APOSOR929569-5G
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
2-(Bromoethyl)methylsulphone
Vzorec: C₃H₇BrO₂S
Bod tání: 32…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08274926
CAS číslo: 16523-02-7