Tisk…
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929504-10G OR929504-1G
APOSOR929504-10GEA 17590 CZK
APOSOR929504-10G APOSOR929504-1G
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride 95%
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride
Vzorec: C₉H₈N₂O·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22570184
CAS číslo: 29378-39-0