Tisk…
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929500-1G OR929500-250MG
APOSOR929500-1GEA 10350 CZK
APOSOR929500-1G APOSOR929500-250MG
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone 95%
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07699200
CAS číslo: 57276-28-5