Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR929487-1G OR929487-250MG
APOSOR929487-1GEA 4270 CZK
APOSOR929487-1G APOSOR929487-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol
Vzorec: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09994219
CAS číslo: 112566-20-8