Tisk…
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR929468-100MG OR929468-1G OR929468-250MG
APOSOR929468-100MGEA 1120 CZK
APOSOR929468-100MG APOSOR929468-1G APOSOR929468-250MG
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₇H₅Cl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21603853
CAS číslo: 887147-19-5