Tisk…
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929449-10G OR929449-1G OR929449-5G
APOSOR929449-10GEA 18420 CZK
APOSOR929449-10G APOSOR929449-1G APOSOR929449-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03780730
CAS číslo: 75815-74-6