Tisk…
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929440-1G OR929440-250MG
APOSOR929440-1GEA 17990 CZK
APOSOR929440-1G APOSOR929440-250MG
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile 95%
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23381125
CAS číslo: 1427475-28-2