Tisk…
3-(Hydroxymethyl)-4-propoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929438-1G OR929438-250MG
APOSOR929438-1GEA 19440 CZK
APOSOR929438-1G APOSOR929438-250MG
3-(Hydroxymethyl)-4-propoxybenzaldehyde 95%
3-(Hydroxymethyl)-4-propoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08753026
CAS číslo: 915921-81-2