1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929417-1G
OR929417-5G
APOSOR929417-1GEA
4770
CZK
APOSOR929417-1G
APOSOR929417-5G
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₈H₁₁NO MW: 137,179 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12827513 CAS číslo: 39741-43-0 |