Tisk…
5-Pyridin-3-yl-2H-[1,2,4]triazol-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929332-1G OR929332-250MG
APOSOR929332-1GEA 16340 CZK
APOSOR929332-1G APOSOR929332-250MG
5-Pyridin-3-yl-2H-[1,2,4]triazol-3-ol 95%
5-Pyridin-3-yl-2H-[1,2,4]triazol-3-ol
Vzorec: C₇H₆N₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441963
CAS číslo: 59282-83-6