Tisk…
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929284-1G OR929284-250MG
APOSOR929284-1GEA 15310 CZK
APOSOR929284-1G APOSOR929284-250MG
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate 95%
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13249350
CAS číslo: 27171-87-5