Tisk…
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929269-1G OR929269-250MG
APOSOR929269-1GEA 2610 CZK
APOSOR929269-1G APOSOR929269-250MG
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565693
CAS číslo: 40318-15-8