Tisk…
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929263-1G OR929263-5G
APOSOR929263-1GEA 1330 CZK
APOSOR929263-1G APOSOR929263-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₇NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044203
CAS číslo: 74531-15-0