Tisk…
(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929262-1G OR929262-250MG
APOSOR929262-1GEA 17990 CZK
APOSOR929262-1G APOSOR929262-250MG
(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol 95%
(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol
Vzorec: C₈H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384384
CAS číslo: 131610-03-2