Tisk…
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929238-1G OR929238-250MG
APOSOR929238-1GEA 8830 CZK
APOSOR929238-1G APOSOR929238-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16610679
CAS číslo: 133928-73-1