Tisk…
5-Bromo-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-Br)-OH
OR929180-1G OR929180-250MG OR929180-500MG
APOSOR929180-1GEA 3190 CZK
APOSOR929180-1G APOSOR929180-250MG APOSOR929180-500MG
5-Bromo-L-tryptophan 97%
5-Bromo-L-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796707
CAS číslo: 25197-99-3