Tisk…
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929179-1G OR929179-250MG
APOSOR929179-1GEA 3970 CZK
APOSOR929179-1G APOSOR929179-250MG
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate
Vzorec: C₈H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12148668
CAS číslo: 172317-17-8