Tisk…
4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929157-1G OR929157-250MG
APOSOR929157-1GEA 3230 CZK
APOSOR929157-1G APOSOR929157-250MG
4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran 95%
4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran
Vzorec: C₈H₇BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22397733
CAS číslo: 1402667-16-6