Tisk…
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929099-1G OR929099-250MG
APOSOR929099-1GEA 17990 CZK
APOSOR929099-1G APOSOR929099-250MG
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride 95%
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride
Vzorec: C₈H₈N₂O·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156669
CAS číslo: 137195-33-6