Tisk…
Methyl 5-cyclopropylisoxazole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929063-1G OR929063-250MG
APOSOR929063-1GEA 17990 CZK
APOSOR929063-1G APOSOR929063-250MG
Methyl 5-cyclopropylisoxazole-3-carboxylate 95%
Methyl 5-cyclopropylisoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07390343
CAS číslo: 887360-91-0