Tisk…
7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR929053-1G OR929053-500MG
APOSOR929053-1GEA 3230 CZK
APOSOR929053-1G APOSOR929053-500MG
7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine, tech
7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846604
CAS číslo: 1239648-57-7