Tisk…
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929033-1G OR929033-5G
APOSOR929033-1GEA 5060 CZK
APOSOR929033-1G APOSOR929033-5G
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine 98%
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090835
CAS číslo: 29450-07-5