Tisk…
1-Furan-3-yl-ethylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929031-1G OR929031-250MG
APOSOR929031-1GEA 13560 CZK
APOSOR929031-1G APOSOR929031-250MG
1-Furan-3-yl-ethylamine 96%
1-Furan-3-yl-ethylamine
Vzorec: C₆H₉NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06738794
CAS číslo: 252372-09-1