Tisk…
3-Methoxy-2-nitroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3'-Methoxy-2'-nitroacetophenone
OR929028-1G OR929028-5G
APOSOR929028-1GEA 7250 CZK
APOSOR929028-1G APOSOR929028-5G
3-Methoxy-2-nitroacetophenone 95%
3-Methoxy-2-nitroacetophenone
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195,172 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428535
CAS číslo: 33852-43-6