Tisk…
4-Bromo-2-ethynylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928998-1G OR928998-250MG
APOSOR928998-1GEA 17990 CZK
APOSOR928998-1G APOSOR928998-250MG
4-Bromo-2-ethynylpyridine 98%
4-Bromo-2-ethynylpyridine
Vzorec: C₇H₄BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189721
CAS číslo: 1196155-22-2