Tisk…
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-((Dimethylamino)methyl)-4-hydroxybenzaldehyde
OR928980-1G OR928980-250MG
APOSOR928980-1GEA 8200 CZK
APOSOR928980-1G APOSOR928980-250MG
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07186317
CAS číslo: 116546-04-4