Tisk…
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928965-1G OR928965-5G
APOSOR928965-1GEA 6220 CZK
APOSOR928965-1G APOSOR928965-5G
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11695056
CAS číslo: 1071359-81-3