Tisk…
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928959-1G OR928959-5G
APOSOR928959-1GEA 6220 CZK
APOSOR928959-1G APOSOR928959-5G
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde 95%
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691768
CAS číslo: 915922-34-8