Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928950-1G OR928950-250MG
APOSOR928950-1GEA 2610 CZK
APOSOR928950-1G APOSOR928950-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 98%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₅N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027563
CAS číslo: 106012-56-0