Tisk…
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
OR928945-1G OR928945-5G
APOSOR928945-1GEA 1490 CZK
APOSOR928945-1G APOSOR928945-5G
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.217 g/mol
Hustota: 1.027 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07367007
CAS číslo: 89401-28-5