Tisk…
4-(2-Piperidyl)-1-butanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928941-1G OR928941-250MG
APOSOR928941-1GEA 17990 CZK
APOSOR928941-1G APOSOR928941-250MG
4-(2-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(2-Piperidyl)-1-butanol
Vzorec: C₉H₁₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13183976
CAS číslo: 90726-50-4